주요 문서
D76404
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloro-p-xylene
97%
동의어(들):
1,4-Dichloro-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H2Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
175.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
bp
222 °C (lit.)
mp
69-70 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Cl)c(C)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
InChI key
UTGSRNVBAFCOEU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)