문서
D51401
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,2-hydrazinedicarboxylate
97%
동의어(들):
1,2-Dicarbethoxyhydrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OCONHNHCOOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
Beilstein:
1781585
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
bp
250 °C (lit.)
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)NNC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10)
InChI key
JXMLAPZRDDWRRV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable