주요 문서
D39185
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2-butanol
85%, technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩48,619
25 G
₩127,281
₩48,619
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩48,619
25 G
₩127,281
About This Item
Linear Formula:
BrCH2CH2CH(OH)CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
231.91
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩48,619
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
분석
85%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
bp
114-115 °C/13 mmHg (lit.)
density
2.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(CBr)CCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-2-1-4(7)3-6/h4,7H,1-3H2
InChI key
PSSRAPMBSMSACN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)