주요 문서
D32806
Sigma-Aldrich
1,4-Dibenzoylbutane
97%
동의어(들):
1,6-Diphenyl-1,6-hexanedione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CO(CH2)4COC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
266.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
106-108 °C (lit.)
SMILES string
O=C(CCCCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O2/c19-17(15-9-3-1-4-10-15)13-7-8-14-18(20)16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12H,7-8,13-14H2
InChI key
VRBLNWVVFVBNRK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)