주요 문서
D308
Sigma-Aldrich
Decahydro-2-naphthol
97%
동의어(들):
2-Decalol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩65,772
₩65,772
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩65,772
About This Item
Linear Formula:
C10H17OH
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
Beilstein:
773927
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩65,772
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
vapor density
>1 (vs air)
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
bp
109 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h8-11H,1-7H2
InChI key
UPMAOXLCTXPPAG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Can you please provide any information on stereochemistry of this chemical? Is it cis- or trans isomer? We have bought it but no details on this topic was provided in the specification sheet.
    1 답변
    1. Unfortunately, the stereochemistry is not determined for this product.