주요 문서
D25206
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminostilbene dihydrochloride
95%
동의어(들):
4,4′-Vinylenedianiline dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H4CH=CHC6H4NH2 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
283.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.Nc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C14H14N2.2ClH/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12;;/h1-10H,15-16H2;2*1H/b2-1+;;
InChI key
QHDAFTKIEDDTPV-SEPHDYHBSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)