주요 문서
D211656
Sigma-Aldrich
3,3-Diphenylpropionic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩85,869
₩85,869
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩85,869
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2CHCH2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
226.27
Beilstein:
1912506
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩85,869
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
powder
mp
151-154 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(17)11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,16,17)
InChI key
BZQGAPWJKAYCHR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)