주요 문서
D195006
Sigma-Aldrich
3,5-Dinitrobenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(O2N)2C6H3CN
CAS Number:
Molecular Weight:
193.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
powder
mp
126-130 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H3N3O4/c8-4-5-1-6(9(11)12)3-7(2-5)10(13)14/h1-3H
InChI key
SSDNULNTQAUNFQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jia Wei Peng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-24)
In the present study, we aimed to obtain a high yield and productivity for glucosamine using a low-cost solid-state culture with Aspergillus sydowii BCRC 31742. The fermentation conditions, such as inoculum biomass, moisture content, and supplemental volume and mineral salt