주요 문서
D188301
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3,3′-thiodipropionate
99%
동의어(들):
3,3′-Thiodipropionic acid dimethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
S(CH2CH2CO2CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
206.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
148 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.198 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCSCCC(=O)OC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)