문서
D184403
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylquinoline
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11N
CAS Number:
Molecular Weight:
157.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
95%
refractive index
n20/D 1.605 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c2ccccc2n1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter