주요 문서
D173053
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyloxamide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3NHCOCONHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
116.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
양식
crystals
mp
214-217 °C (lit.)
SMILES string
CNC(=O)C(=O)NC
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-5-3(7)4(8)6-2/h1-2H3,(H,5,7)(H,6,8)
InChI key
IPZCJUOJSODZNK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)