주요 문서
D159603
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylglutaric anhydride
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
142.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
96%
양식
powder
bp
175-180 °C/60 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CCC(=O)OC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-7(2)4-3-5(8)10-6(7)9/h3-4H2,1-2H3
InChI key
PAVNZLVXYJDFNR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)