주요 문서
D149675
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylbenzophenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3COC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
210.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
98%
양식
crystals
mp
45-47 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1C)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c1-11-8-9-14(10-12(11)2)15(16)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3
InChI key
JENOLWCGNVWTJN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)