주요 문서
D142700
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine
97%
동의어(들):
2-Dimethylaminomethyl-3-pyridinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
152.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
bp
98 °C/4 mmHg (lit.)
mp
56-59 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)Cc1ncccc1O
InChI
1S/C8H12N2O/c1-10(2)6-7-8(11)4-3-5-9-7/h3-5,11H,6H2,1-2H3
InChI key
NUMYETXZBQVFDX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)