주요 문서
D135003
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxy-4-nitrobenzene
99%
동의어(들):
4-Nitroveratrole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
183.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
bp
230 °C/17 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)[N+]([O-])=O
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1