주요 문서
D104973
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberol
97%
동의어(들):
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
210.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
bp
166-169 °C/1 mmHg (lit.)
mp
91-93 °C (lit.)
SMILES string
OC1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H14O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2
InChI key
POAVRNPUPPJLKZ-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)