주요 문서
CVT00136
Sigma-Aldrich
Methyl 5-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
동의어(들):
5-Methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9F3N2O2
Molecular Weight:
222.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
양식
solid
SMILES string
CC1=C(C(OC)=O)C=NN1CC(F)(F)F
InChI
1S/C8H9F3N2O2/c1-5-6(7(14)15-2)3-12-13(5)4-8(9,10)11/h3H,4H2,1-2H3
InChI key
AAWMDUPUYVKILO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)