주요 문서
CLS9944516XX
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 23.0 mL
동의어(들):
culture tube, test tubes, Corning® 99445
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EA
₩187,775
₩187,775
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1000 EA
₩187,775
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.11
₩187,775
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
round bottom tube
설명
bulk packed
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
pkg of 1000 ea
제조업체/상표
Corning 99445-16XX
O.D. × L
16 mm × 150 mm
용량
23.0 mL
색상
clear
적합성
suitable for (culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Single-use culture tubes are convenience packed.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)