주요 문서
CLS9903
Corning® CellSTACK® cell culture chambers
10 chambers, TC-treated, universal cap, sterile, 4/cs
동의어(들):
Corning container
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 EA
₩1,733,620
₩1,733,620
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
4 EA
₩1,733,620
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.13
₩1,733,620
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
cap (universal)
무균
sterile
포장
pack of 1 ea
case of 4 ea
제조업체/상표
Corning 9903
적합성
suitable for (scale-up cell culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Ideal for cell culture scale-up
  • Culture chambers produce cell yields in the 107 - 109 range
  • Useful alternatives to multiple roller bottles or spinner flasks.
  • High mechanical strength and structural integrity
  • 100% leak tested prior to shipping
  • Certified nonpyrogenic and sterilized by gamma irradiation, with low particulate contamination from modern manufacturing methods
  • Easy to use larger openings with threaded closures and vented caps
  • Large 26 mm wide filling ports allow direct access to chamber bottom, with more options for sterile transfer of media and cultures
법적 정보
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)