주요 문서
CLS982620X
Pyrex® culture tubes, screw cap with PTFE liner
O.D. × L 20 mm × 150 mm
동의어(들):
Corning® 9826
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
192 EA
₩651,935
₩651,935
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
192 EA
₩651,935
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.43
₩651,935
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
cap (PTFE Liner)
round bottom tube
나사산 크기
18-415
포장
case of 192
pack of 96 ea
제조업체/상표
Corning 9826-20X
O.D. × L
20 mm × 150 mm
색상
clear
적합성
suitable for (culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • Includes a phenolic screw cap to facilitate handling and sealing after autoclaving.
  • The polytetrafluoroethylene (PTFE) faced glued-in rubber liner ensures a highly inert sealing face.
  • White enamel marking spot for pencil notations.
Cap with PTFE-faced, white rubber liner. White enamel marking spot.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)