주요 문서
CLS982525
Pyrex® culture tubes with screw-cap
O.D. × L 25 mm × 150 mm
동의어(들):
Corning® 9825
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
144 EA
₩526,684
₩526,684
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
144 EA
₩526,684
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.43
₩526,684
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
나사산 크기
24-410
무균
non-sterile
포장
case of 144
pack of 48
제조업체/상표
Corning 9825-25
O.D. × L
25 mm × 150 mm
색상
clear
적합성
suitable for (culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These Pyrex culture tubes are supplied with deep-form 18-415 GPI threaded phenolic caps to facilitate handling and sealing after autoclaving. Caps are fabricated from a special formula resistant to the effects of high temperatures and steam in autoclaving and are provided with a white rubber liner. The white enamel marking spot gives an excellent surface for pencil notations.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)