주요 문서
CLS980020
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 34 mL
동의어(들):
Corning® 9800
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
576 EA
₩605,245
₩605,245
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
576 EA
₩605,245
About This Item
UNSPSC 코드:
41121700
NACRES:
NB.43
₩605,245
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
round bottom tube
포장
case of 576
pack of 72
제조업체/상표
Corning 9800-20
O.D. × L
20 mm × 150 mm
용량
34 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Beaded rim. Made from special machine-made tubing to give optimum wall thickness. Well annealed, resistant to heat, and chemically stable. Rims are fire-polished. 25 mm tubes do not have marking spot.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)