주요 문서
CLS900019
Pyrex® connecting three-way adapter, 75° angle
joint: ST/NS 19/22
동의어(들):
lab equipment accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩93,786
₩93,786
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩93,786
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.43
₩93,786
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS19/22
제조업체/상표
Corning 9000-19
길이
105 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)