주요 문서
CLS834040
Pyrex® heavy duty pour-out centrifuge tube with short conical bottom
capacity 40 mL, O.D. × L 29 mm × 118 mm
동의어(들):
Corning® 8340
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩518,868
₩518,868
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩518,868
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.43
₩518,868
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
conical bottom tube (Short)
포장
case of 12
pack of 4
제조업체/상표
Corning 8340-40
O.D. × L
29 mm × 118 mm
용량
40 mL
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)