주요 문서
CLS763022
Pyrex® PTFE key-hole stopper, color-coded
yellow, stopper size 22
동의어(들):
flask stopper, flask stoppers, stoppers, Corning® 7630
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩96,933
₩96,933
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩96,933
About This Item
UNSPSC 코드:
41122500
NACRES:
NB.43
₩96,933
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
마개 크기
22
제조업체/상표
Corning 7630-22
색상
yellow
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These chemically resistant Pyrex keyhole stoppers are made are made from PTFE and conform to stopper dimensions. The color-coded keys make sorting and selecting the correct size much faster and easier. These stoppers may be used in place of conventional glass flask stoppers
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)