주요 문서
CLS7103C10
Corning® volumetric pipette, TC/TD, SER/CRT, Corning® 7103C
동의어(들):
pipet
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩234,770
₩234,770
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩234,770
About This Item
UNSPSC 코드:
41121510
₩234,770
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
특징
class A
graduation
제조업체/상표
Corning 7103C10
재고 정보
available only in South Korea
부피 측정 범위
10 mL, accuracy: 0.02 mL
용량
10 mL
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)