주요 문서
CLS71022
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
orange, volume 2.0 mL, accuracy: 0.012 mL
동의어(들):
Corning® 7102
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩192,140
₩192,140
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩192,140
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
₩192,140
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
특징
graduation
제조업체/상표
Corning 7102-2
부피 측정 범위
2.0 mL, accuracy: 0.012 mL
길이
333 mm
용량
2.0 mL
색상
orange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Have larger tip openings for faster delivery.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)