₩196,098
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
glass
특징
class A
graduation
포장
pack of 2 ea
case of 6 ea
제조업체/상표
Corning 7101-2
부피 측정 범위
2.0 mL, accuracy: 0.006 mL
길이
333 mm
용량
2.0 mL
색상
orange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Pyrex® certified, volumetric pipette is calibrated in accordance with ASTM E-542, and ASTM E-969.
- It is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.
- Color-coded markings enameled onto the glass.
- It is also tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.