주요 문서
CLS7082012
Pyrex® VISTA culture tube, rimless
diam. × L 12 mm × 75 mm
동의어(들):
culture tubes, test tubes, test tubes glass, Corning® 70820
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 EA
₩85,666
₩85,666
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
200 EA
₩85,666
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.43
₩85,666
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
round bottom tube
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 200
제조업체/상표
Corning 70820-12
용량
5 mL
직경 × 길이
12 mm × 75 mm
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Pyrex® VISTA culture tubes are made of chemically resistant borosilicate glass.
  • The rimless design facilitates convenient plugging and rack storage.
  • The reusable tubes feature fire polished ends.
  • Includes a blue marking spot (except for the 22 mm and 25 mm O.D. tubes).
These reusable Pyrex rimless culture tubes offer greater convenience in plugging and rack storage. Ends are fire-polished. The 22 and 25 mm O.D. tubes do not have marking spots.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)