주요 문서
CLS6947500CO
Pyrex® resin reaction kettle cover
For kettle capacity 500mL & 1,000mL
동의어(들):
pyrex kettle, reaction equipment, reaction flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩877,265
₩877,265
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩877,265
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩877,265
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Corning 6947-500CO
재고 정보
not available in EU
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flange is finely ground for a tight seal.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)