주요 문서
CLS6796220
Corning® hotplate and stirrer, 4in x 5in
AC/DC input 230 V AC (CEE7-7 plug for use in Asia, Africa, Australia)
동의어(들):
stirrers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩667,566
₩667,566
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩667,566
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.72
₩667,566
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
무균
non-sterile
제조업체/상표
Corning 6796-220
재고 정보
not available in USA, Canada and EU
stirring range measuring range
60-1100 rpm
온도 측정 범위
77-1022 °F
너비 × 길이 × 깊이
4.4 in. × 5.8 in. × 7.3 in.
플레이트 너비 × 길이
4 in. × 5 in.
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Includes 1 x 3/8 in. stir bar
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1