주요 문서
CLS65640200
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 200 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩714,053
₩714,053
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩714,053
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩714,053
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
long
마개 크기
13
무균
non-sterile
특징
closure type ST stopper
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 65640-200
tol. measuring range
0.10 mL
용량
200 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flask features a protective PVC coating for longer product life and safety. Protective coating helps prevent glass from shattering and reduces spills. Autoclavable (121 °C) and resistant to thermal shock.
주의사항
Do not place over direct heat or flame. Do not heat above 121 °C moist heat or 110 °C dry heat.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)