주요 문서
CLS6400250
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
동의어(들):
Corning® 6400
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 EA
₩676,295
₩676,295
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
4 EA
₩676,295
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩676,295
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
스톱콕 크기
2
마개 크기
22
제조업체/상표
Corning 6400-250
본체 O.D.
77 mm
스템 O.D. × 길이
10 mm × 65 mm , below stopcock
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)