주요 문서
CLS63401L
Corning® funnel, 1000 mL, Corning® 6340
동의어(들):
pouring funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩238,322
₩238,322
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩238,322
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
₩238,322
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Corning 63401L
재고 정보
available only in South Korea
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)