주요 문서
CLS6220150
Pyrex® powder funnel
동의어(들):
Corning® 6220
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩562,310
₩562,310
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩562,310
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩562,310
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
제조업체/상표
Corning 6220-150
스템 길이 × O.D.
35 mm × 30 mm
상부 I.D.
150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Short stem.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)