주요 문서
CLS61006
Pyrex® large long-stem funnel, plain 60° angle
top I.D. 147 mm
동의어(들):
Corning® 6100
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩521,101
₩521,101
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩521,101
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩521,101
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Corning 6100-6
길이
272 mm
상부 I.D.
147 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stems are approximately 150 mm long by 15 mm O.D.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)