주요 문서
CLS5650100
Pyrex® volumetric flask, with screw cap
capacity 100 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5650
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩487,606
₩487,606
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩487,606
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
₩487,606
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
long
무균
non-sterile
특징
closure type phenolic-style
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 5650-100
tol. measuring range
0.08 mL
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These standard design flasks conform to Class A capacity tolerances prescribed by ASTM. However, to facilitate transfer of crystals, salts and powders, the open end has been expanded on the 25 mL and 50 mL sizes. The standard 18-410 G.P.I screw caps have a durable cone-shaped polyethylene liner.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)