주요 문서
CLS56001L
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with snap cap
capacity 1,000 mL
동의어(들):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5600
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩267,148
₩267,148
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩267,148
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩267,148
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
long
무균
non-sterile
특징
closure type Snap cap
포장
case of 6
제조업체/상표
Corning 5600-1L
tol. measuring range
0.30 mL
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Capacity mark is fine line-etched through narrow, red band into clear glass.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)