₩504,658
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
borosilicate glass
wide-mouth
조인트
joint ST/NS stopper22
무균
non-sterile
특징
closure type ST stopper
포장
case of 12
제조업체/상표
Corning 5400-125
용량
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flasks are blown in specillay designed molds, thereby insuring uniformity and proper contour. The stopper projects above the liquid seal trough to facilitate removal.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.