₩94,903
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
무균
non-sterile
특징
cap
graduations
포장
case of 4 ea
pack of 4 ea
제조업체/상표
Corning 51395-50
재고 정보
not available in EU
bottle neck diam.
17 mm
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heavy-duty, low actinic, amber glass bottles protect light-sensitive materials. Include linerless, one-piece, autoclavable, orange PP, plug-seal caps (size GL 45) with drip-free pouring rings. Permanent, white enamel graduations and marking spots.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.