주요 문서
CLS49602L
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 45/40
동의어(들):
bottom flask, flask round, flask round bottom
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 EA
₩948,112
₩948,112
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
4 EA
₩948,112
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩948,112
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
three-neck (Vertical)
조인트
center joint: ST/NS45/40
side joint ST/NS24/40
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper joint
포장
pack of 1
case of 4
제조업체/상표
Corning 4960-2L
용량
2,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With full length joints.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)