주요 문서
CLS42601L
Corning® flask, 1000 mL, Corning® 4260
동의어(들):
Corning container
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩441,931
₩441,931
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩441,931
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
₩441,931
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Corning 42601L
재고 정보
available only in South Korea
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)