주요 문서
CLS31757
Pyrex® glass drying trays
capacity 1.75 L, L × W × H 11 in. × 7 in. × 1 1/2 in.
동의어(들):
Corning® 3175
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 EA
₩54,912
₩54,912
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
4 EA
₩54,912
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
₩54,912
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
oval
포장
pkg of 4 ea
제조업체/상표
Corning 3175-7
길이 × 너비 × 높이
11 in. × 7 in. × 1 1/2 in.
용량
1.75 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pyrex glass drying trays are designed for use as drying, staining, or developing trays. They can also be used with paper or gel electrophoresis, or paper chromatography. The trays are made from a thermally resistant low-expansion borosilicate glass and will withstand all autoclaving methods. Do not place over direct heat, for oven use only.
  • heavy-duty rim
  • reusable
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)