주요 문서
CLS3160101BO
Pyrex® petri dishes
bottom only, O.D. × H 100 mm × 17 mm
동의어(들):
Corning® 3160
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩51,461
₩51,461
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩51,461
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
₩51,461
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
무균
non-sterile
포장
pack of 12
제조업체/상표
Corning 3160-101BO
O.D. × H
100 mm × 17 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)