주요 문서
CLS30244L
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 4,000 mL
동의어(들):
Corning® 3024
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩463,754
₩463,754
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩463,754
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
₩463,754
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
subdivision 50.0 mL
제조업체/상표
Corning 3024-4L
tol. measuring range
50.0 mL
용적
4,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
The assortment pack is designed for the low volume user and contains one each of 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)