주요 문서
CLS3012100
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, with female joint
volume 100 mL
동의어(들):
Corning® 3012
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩54,506
₩54,506
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩54,506
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NB.43
₩54,506
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint ST/NS24/40
특징
subdivision 1.0 mL
제조업체/상표
Corning 3012-100
tol. measuring range
1.0 mL
용적
100 mL
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)