주요 문서
CLS211050
Pyrex® Rotaflo® dual plug white enamel burettes, with Rotaflo® stopcock
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL
동의어(들):
burettes, laboratory burettes, Corning® 2110
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩364,385
₩364,385
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩364,385
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
₩364,385
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
특징
subdivision 0.10 mL
제조업체/상표
Corning 2110-50
부피 측정 범위
50 mL, accuracy: 0.10 mL
용적
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Automatic-zero, dual stopcock helps eliminate titration errors. Straight-bore with white enamel marks; 3mm bore, greaseless stopcocks.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)