주요 문서
CLS1260500
Pyrex® centrifuge bottle, heavy wall
capacity 500 mL
동의어(들):
centrifuge tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩445,078
₩445,078
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩445,078
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.43
₩445,078
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
마개 크기
6
특징
cap: no
제조업체/상표
Corning 1260-500
용량
500 mL
직경 × 높이
73 mm × 175 mm
일반 설명
For use where relatively small amounts of solids are involved. These bottles have a small bottom area, which permits concentration of sediment for decanting operations. Due to the heavy wall, the actual capacity is approximately 85% of the capacity listed.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)