주요 문서
C99752
Sigma-Aldrich
Cycloheptyl cyanide
97%
동의어(들):
Cycloheptanecarbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C7H13CN
CAS Number:
Molecular Weight:
123.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
85-86 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CC1CCCCCC1
InChI
1S/C8H13N/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
InChI key
UIZRDFICGGONJJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)