주요 문서
C97601
Sigma-Aldrich
Cyclododecene, mixture of cis and trans
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22
CAS Number:
Molecular Weight:
166.30
Beilstein:
2037841
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
232-245 °C (lit.)
density
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCCCCC=CCCCC1
InChI
1S/C12H22/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2H,3-12H2/b2-1-
InChI key
HYPABJGVBDSCIT-UPHRSURJSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)